Learn More
11-Chlor-1-Undecen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400278
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15400278 25 mL 25 Milliliter
15490268 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400278 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53449.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 872-17-3 | C11H21Cl | 188.74 g/mol
11-Chloro-1-undecene is used in copolymerizations of propylene , preparation of unsaturated fatty acids, terpolymerizations with ethylene and propylene catalyzed by 2/mao.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
11-Chlor-1-Undecen wird bei der Copolymerisation von Propylen, der Herstellung von ungesättigten Fettsäuren, Terpolymerisationen mit Ethylen und Propylen, die von 2/mao katalysiert werden, verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872-17-3
Summenformel C11H21Cl
Molekulargewicht (g/mol) 188.74
MDL-Nummer MFCD00671354
InChI-Schlüssel PSEVKFKRYVAODC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-chloro-1-undecene, 1-undecene, 11-chloro, 10-undecenyl chloride, undecylenyl chloride, acmc-1bjnc, undec-10-enyl chloride, 11-chloro-1-undecene #
PubChem CID 543805
IUPAC-Name 11-chloroundec-1-en
SMILES ClCCCCCCCCCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 11-Chloro-1-undecene
Dichte 0.995
Siedepunkt 108°C to 109°C (6 mmHg)
Flammpunkt 104°C (219°F)
Strukturformel Cl(CH2)9CH=CH2
Brechungsindex 1.451
Menge 25 mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 188.74
Reinheit (%) 97%