Learn More
11-Deoxycorticosteronacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077839
50.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
56-47-3
C23H32O4
372.51
MFCD00003660
VPGRYOFKCNULNK-ZIUYWEQENA-N
deoxycorticosterone acetate, desoxycorticosterone acetate, doca, desoxycortone acetate, percotol, cortexone acetate, decosteron, decosterone, sincortex, syncortyl
5952
CHEBI:34671
[H][C@@]12CC[C@H](C(=O)COC(C)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])CCC2=CC(=O)CC[C@]12C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
56-47-3
C23H32O4
372.51
MFCD00003660
VPGRYOFKCNULNK-ZIUYWEQENA-N
deoxycorticosterone acetate, desoxycorticosterone acetate, doca, desoxycortone acetate, percotol, cortexone acetate, decosteron, decosterone, sincortex, syncortyl
5952
CHEBI:34671
[H][C@@]12CC[C@H](C(=O)COC(C)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])CCC2=CC(=O)CC[C@]12C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 11-Deoxycorticosterone acetate
Schmelzpunkt 154.0°C to 160.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 2-[(1S,3aS,3bS,9aR,9bS,11aS)-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-oxoethyl acetate
Formelmasse 372.5
Reinheit (%) 97%