Learn More
11-Ethoxycarbonyldodecansäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 11-Ethoxycarbonyldodecanoic Acid |
| CAS | 66003-63-2 |
| Summenformel | C14 H26 O4 |
| Menge | 2 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H26O4/c1-2-18-14(17)12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13(15)16/h2-12H2,1H3,(H,15,16) |
| SMILES | CCOC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 12-Ethoxy-12-Oxododecansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 258.35 |
| Formelmasse | 258.1831 |