Learn More
11-Hydroxyundecylphosphonsäure, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032252
93.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
83905-98-0
C11H25O4P
252.291
MFCD11982869
PPCDEFQVKBXBPS-UHFFFAOYSA-N
11-hydroxyundecyl phosphonic acid, 11-hydroxyundecyl-1-phosphonic acid, 11-hydroxyundecylphosphonic acid, phosphonic acid, 11-hydroxyundecyl, 11-hydroxyundecylphosphonic acid gc
45158971
11-hydroxyundecylphosphonsäure
C(CCCCCO)CCCCCP(=O)(O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
83905-98-0
C11H25O4P
252.291
MFCD11982869
PPCDEFQVKBXBPS-UHFFFAOYSA-N
11-hydroxyundecyl phosphonic acid, 11-hydroxyundecyl-1-phosphonic acid, 11-hydroxyundecylphosphonic acid, phosphonic acid, 11-hydroxyundecyl, 11-hydroxyundecylphosphonic acid gc
45158971
11-hydroxyundecylphosphonsäure
C(CCCCCO)CCCCCP(=O)(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 11-Hydroxyundecylphosphonic acid
Schmelzpunkt 110°C to 112°C
Strukturformel HO(CH2)11P(O)(OH)2
Menge 250 mg
Formelmasse 252.29
Reinheit (%) 95%