Learn More
11-Ketotestosteron-[16,16,17-d3], TRC
Artikelnummer. 30389395
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30389395 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30389395 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK21000025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 11-Ketotestosterone-[16,16,17-d3]
CAS 2479914-03-7
Summenformel C19H23D3O3
Menge 25 mg
Synonym (17beta)-17-Hydroxyandrost-4-ene-3,11-dione-16,16
InChI-Formel InChI=1S/C19H26O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-14,16-17,22H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,16-,17+,18-,19-/m0/s1/i6D2,16D
SMILES O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC([2H])([2H])[C@]3([2H])O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
IUPAC-Name (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-Hydroxy-10,13-dimethyl-1,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3,11(2H)-dion-16,16,17-d3
Molekulargewicht (g/mol) 305.43
Formelmasse 305.21