Learn More
Hanna Instruments™ Ersatzreagenzien für chemische Testkits
Beschreibung
Diese hochwertigen Reagenzien werden in Hannas 'hochmoderner Produktionsanlage hergestellt und sind zur Rückverfolgbarkeit auf jeder Packung/Flasche deutlich mit der Chargennummer und dem Verfallsdatum gekennzeichnet. Ersatztitrationsreagenzien-Sets bieten erhebliche Kosteneinsparungen im Vergleich zum Kauf eines komplett neuen Testkits.
Ersatzreagenzien für chemische Testkits sind für die folgenden chemischen Testkits erhältlich:
- Säure-Testkit
- Alkalinität-Testkit
- Ascorbinsäure-Testkit
- Kohlendioxid-Testkit
- Chlorid-Kit
- Testkit für gelösten Sauerstoff
- Testkit für freies und Gesamtchlorid (niedriger, mittlerer, hoher Bereich)
- Testkit für freies Chlor
- Testkit für Gesamtchlor
- Eisen-Testkit (Mittlerer Bereich)
- Phosphat-Testkit
- Salinitäts-Testkit
- Sulfit-Testkit
- Gesamthärte-Testkit
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | DPD (N, N-Diethyl-p-Phenylendiamin) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung für freies Chlor |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Chemisches Testkit für freies Chlor HI3831F |
| Enthält | Flaschen mit Schutzkappe und Anleitung |
| Anzahl Tests | 50 |
| Menge | 1 Set |
| Bereich | 0 bis 2,5 mg/l (ppm) |
| Testmethode | Titration |
| Typ | Testkit für freies Chlor |