Learn More
Sartorius™ Nicht-sterile Membranfilter aus Cellulosenitrat (CN), Serie 11303
11303 Series Non-Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters are hydrophilic, have high flow rates thanks to their symmetrical structure and are compatible with aqueous solutions (pH 4 – 8), hydrocarbons, and several other organic solvents.
96.45 € - 289.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Bubble Point | Gehäuse 1bar |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Filtertyp | Membranfilter |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Sterilität | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Sterilität | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10393441
|
Sartorius™
11303--47------N |
47 mm | Unsteril | 100 Pk. |
196.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10058070
|
Sartorius™
11303--50------N |
50 mm | Unsteril | 100 Pk. |
270.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10632412
|
Sartorius™
11303--90------G |
90 mm | Unsteril | 25 Pk. |
218.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10419511
|
Sartorius™
11303--50----ACN |
50 mm | Steril | 100 Pk. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10699982
|
Sartorius™
11303--13------N |
13 mm | Unsteril | 100 Pk. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Cellulosenitrat-Membranfilter für die Probenvorbereitung, Partikelprüfung und Chemotaxis. Sehr breites Spektrum von Porengrössen, geeignet z.B. für Rückstandsanalysen, mikroskopische Betrachtung im Auflicht oder Durchlicht, Chemotaxis, gravimetrische Bestimmungen. Autoklavierbar bei 121°C.Porengrösse: 1,2μm
φ: 50mm
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Membranfilter | |
Cellulosenitrat | |
1,2 μm | |
Für viele allgemeine Laboranwendungen, bei denen eine Membran mit einer hohen unspezifischen Adsorption geeignet ist | |
130 μm |
Gehäuse 1bar | |
Single-use | |
Disc | |
Cellulosenitrat | |
200 ml/min/cm2/bar | |
5 mil | |
Membranfilter |