Learn More
Sartorius™ Nicht-sterile Membranfilter aus Cellulosenitrat (CN), Serie 11305
11305 Series Non-Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters are hydrophilic, have high flow rates thanks to their symmetrical structure, and are compatible with aqueous solutions (pH 4 – 8), hydrocarbons, and several other organic solvents.
208.00 € - 690.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Bubble Point | Gehäuse 2bar |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Flussrate | 130 ml/min/cm2/bar |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10265511
|
Sartorius™
11305-100------N |
100 mm | 100 Pk. |
690.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10780972
|
Sartorius™
11305--50------N |
50 mm | 100 Pk. |
209.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10078040
|
Sartorius™
11305-100------G |
100 mm | 25 Pk. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Cellulosenitrat-Membranfilter für die Probenvorbereitung, Partikelprüfung und Chemotaxis. Sehr breites Spektrum von Porengrössen, geeignet z.B. für Rückstandsanalysen, mikroskopische Betrachtung im Auflicht oder Durchlicht, Chemotaxis, gravimetrische Bestimmungen. Autoklavierbar bei 121°C.Porengrösse: 0,65μm
φ: 50mm
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
130 ml/min/cm2/bar | |
Cellulosenitrat | |
Unsteril | |
Membranfilter |
Gehäuse 2bar | |
Single-use | |
Für viele allgemeine Laboranwendungen, bei denen eine Membran mit einer hohen unspezifischen Adsorption geeignet ist | |
0,65 μm | |
130 μm |