Learn More
Thermo Scientific™ Grobstaubfiltersaty
Grobstaubfiltersatz G1 gemäß EN 779
Marke: Thermo Scientific™ 50076921
95.25 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.26100kg
Beschreibung
Grobstaubfiltersatz G1 gemäß EN 779
- Gitterfilterset G1 gemäß EN 779
- Für biologische Sicherheitswerkbänke Herasafe KSP/Maxisafe 2020 und Herasafe KS/Safe 2020.
Spezifikation
EN 12469, NSF/ANSI 49 | |
Gitterfilter | |
70,8 in. | |
1,8 m | |
59 in. |
1,5 m | |
50076921 | |
G1 gemäß EN 779 | |
5 Stück | |
Biologische Sicherheitswerkbänke Herasafe KSP/Maxisafe 2020 und Herasafe KS/Safe 2020 |