Learn More
(11β,16β)-11,21-Bis(acetyloxy)-2'-methyl-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazol-3,20-dion (Deflazacort-Verunreinigung), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (11beta,16beta)-11,21-bis(acetyloxy)-2'-methyl-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione (Deflazacort Impurity) |
| CAS | 710951-92-1 |
| Summenformel | C27H33NO7 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Deflazacort Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C27H33NO7/c1-14-28-27(22(32)13-33-15(2)29)23(34-14)11-20-19-7-6-17-10-18(31)8-9-25(17,4)24(19)21(35-16(3)30)12-26(20,27)5/h8-10,19-21,23-24H,6-7,11-13H2,1-5H3/t19-,20-,21-,23+,24+,25-,26-,27+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@@]12N=C(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@H](C[C@]23C)OC(=O)C |
| IUPAC-Name | [2-[(1S,2S,4R,8S,9S,11S,12S,13R)-11-Acetyloxy-6,9,13-trimethyl-16-oxo-5-oxa-7-azapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-6,14,17-trien-8-yl]-2-oxoethyl]acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 483.55 |
| Formelmasse | 483.2257 |