Learn More
(11E)-11-Hexadecensäuremethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (11E)-11-Hexadecenoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 132170-71-9 |
| Summenformel | C17H32O2 |
| Menge | 2.5 mg |
| Synonym | (E)-11-Hexadecenoic Acid Methyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h6-7H,3-5,8-16H2,1-2H3/b7-6+ |
| SMILES | CCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC |
| IUPAC-Name | Methyl-(E)-hexadec-11-enoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 268.43 |
| Formelmasse | 268.2402 |