Learn More
Fisherbrand™ 11-mm-Bördelverschlüsse für Autosamplerfläschchen, Polyethylen-Schnappverschluss mit Silikon-/PTFE-Dichtung; neutral
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Bestellinformationen:
Versand in versiegelten Plastikbeuteln zur Verhinderung von Kontamination beim Transport.
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 11-mm-Schnappverschluss für Fläschchen mit Bördelrand |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Silikon, Polyethylen, Polyethylene |
| Septum | Silikon, weiß/PTFE, rot |
| Menge | 500 |
| Dicke (metrisch) | 1,0 mm |
| Verschlussgröße | 11 mm |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.