Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Crimp Neck Micro-Vial, Clear Glass
Standard vials for GC and HPLC.
Marke:  Fisherbrand™
8.05 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21636" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11505884
  • 61.55 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 11 mm-Fläschchen mit Bördelhals
Spezifikation
Spezifikation
Mikrofläschchen
11,6 mm
1,3 mL
Klemme
<4 μl
Konischer Boden
100
Nein
Durchsichtig
Glas
GC, HPLC
CleanPack, Polypropylen-Box
1,1 ml
32 mm
ND11