Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Crimp Neck Glass Vial, Wide Opening, Silanized
Standard vials for GC and HPLC.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- 11 mm-Fläschchen mit Bördelrand
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
GC, HPLC | |
Klemme | |
<100 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Nein |
11,6 mm | |
2 mL | |
Yes | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND11 |