Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Crimp Neck Glass Vial, Wide Opening, Silanized
Standard vials for GC and HPLC.
Marke:  Fisherbrand™
32.94 EUR gültig bis 2024-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11555904
  • 47.75 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 11 mm-Fläschchen mit Bördelhals
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Glas
GC, HPLC
Klemme
<100 μl
Flachboden
100
Nein
11,6 mm
2 mL
Nein
CleanPack, Polypropylen-Box
1,5 ml
32 mm
ND11