Learn More
Fisherbrand™ 11 mm PTFE-Septen
Septen aus reinem PTFE. Fisherbrand™ 11-mm-PTFE-Septen sind weiße Septen für die Verwendung mit ND11-Bördelverschlüssen und ND11-Fläschchen mit Bördelrand für nicht kritische HPLC- und GC-Analysen.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07000kg
Artikelnummer. 11874860
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • PTFE ist sehr inert und hochtemperaturbeständig, hauptsächlich für nicht kritische HPLC-Analysen
  • Durometer: 53°C Shore D
  • Stärke: 0.25 mm
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
PTFE Virginal
1000
Rund
11 mm
Nicht-kritische HPLC/GC
PE-Beutel
0,25 mm