Learn More
12-((2R,3R,4R,5S)-3,4,5-Trihydroxy-2-(hydroxymethyl)piperidin-1-yl)dodecannitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 12-((2R,3R,4R,5S)-3,4,5-Trihydroxy-2-(hydroxymethyl)piperidin-1-yl)dodecanenitrile |
| CAS | 2514723-59-0 |
| Summenformel | C18 H34 N2 O4 |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H34N2O4/c19-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-20-13-16(22)18(24)17(23)15(20)14-21/h15-18,21-24H,1-10,12-14H2/t15-,16+,17-,18-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CN1CCCCCCCCCCCC#N |
| Molekulargewicht (g/mol) | 342.474 |
| Formelmasse | 342.252 |