Learn More
12-Amino-1-dodecansäuremethylesterhydrochloridsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 12-Amino-1-dodecanoic Acid, Methyl Ester, Hydrochloride Salt |
| CAS | 4271-86-7 |
| Summenformel | C13 H27 N O2 . Cl H |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H27NO2.ClH/c1-16-13(15)11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12-14;/h2-12,14H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)CCCCCCCCCCCN |
| IUPAC-Name | Methyl-12-aminododecanoat-Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 265.82 |
| Formelmasse | 265.1809 |