Learn More
12-Bromdodecannitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 12-Bromododecanenitrile |
| CAS | 54863-47-7 |
| Summenformel | C12H22BrN |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H22BrN/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h1-11H2 |
| SMILES | BrCCCCCCCCCCCC#N |
| IUPAC-Name | 12-Bromdodecannitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 260.21 |
| Formelmasse | 259.0936 |