Learn More
12-Heptacosanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 12-Heptacosanone |
| CAS | 31534-85-7 |
| Summenformel | C27H54O |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 12-Heptacosanone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C27H54O/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-20-22-24-26-27(28)25-23-21-19-17-12-10-8-6-4-2/h3-26H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCC |
| IUPAC-Name | Heptacosan-12-one |
| Molekulargewicht (g/mol) | 394.72 |
| Formelmasse | 394.4175 |