Learn More
12-Heptacosanon, TRC
Artikelnummer. 30399116
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30399116 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30399116 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH789345100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 12-Heptacosanone
CAS 31534-85-7
Summenformel C27H54O
Menge 100 mg
Synonym 12-Heptacosanone
InChI-Formel InChI=1S/C27H54O/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-20-22-24-26-27(28)25-23-21-19-17-12-10-8-6-4-2/h3-26H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCC
IUPAC-Name Heptacosan-12-one
Molekulargewicht (g/mol) 394.72
Formelmasse 394.4175