Learn More
12-Hydroxy Irinotecan (Mixture of Diastereomers), TRC
Artikelnummer. 30395701
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30395701 10 mg
30392331 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30395701 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94354510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 185336-12-3
Summenformel C33 H38 N4 O7
Molekulargewicht (g/mol) 602.68
Synonym [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic acid, (4S)-4,11-diethyl-3,4,12,14-tetrahydro-4,12-dihydroxy-3,14-dioxo-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl ester, [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic acid, 4,11-diethyl-3,4,12,14-tetrahydro-4,12-dihydroxy-3,14-dioxo-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl ester, (4S)-, RPR 112524, (4S)-4,11-Diethyl-4,12-dihydroxy-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl 1,4'-bipiperidine-1'-carboxylate, 12-Hydroxy Irinotecan
SMILES CCc1c2C(O)N3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(OC(=O)N6CCC(CC6)N7CCCCC7)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 12-hydroxy Irinotecan
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C33H38N4O7/c1-3-21-22-16-20(44-32(41)36-14-10-19(11-15-36)35-12-6-5-7-13-35)8-9-25(22)34-28-26-17-24-23(18-43-31(40)33(24,42)4-2)29(38)37(26)30(39)27(21)28/h8-9,16-17,19,30,39,42H,3-7,10-15,18H2,1-2H3/t30?,33-/m0/s1
Formelmasse 602.274