Learn More
12-Hydroxystearsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059537
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
106-14-9
C18H36O3
300.483
MFCD00004592
ULQISTXYYBZJSJ-UHFFFAOYSA-N
12-hydroxystearic acid, octadecanoic acid, 12-hydroxy, harwax a, cerit fac 3, hydrofol acid 200, dl-12-hydroxystearic acid, ceroxin gl, barolub fto, loxiol g 21, stearic acid, 12-hydroxy
7789
CHEBI:85208
12-Hydroxyoctadecansäure
CCCCCCC(CCCCCCCCCCC(=O)O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
106-14-9
C18H36O3
300.483
MFCD00004592
ULQISTXYYBZJSJ-UHFFFAOYSA-N
12-hydroxystearic acid, octadecanoic acid, 12-hydroxy, harwax a, cerit fac 3, hydrofol acid 200, dl-12-hydroxystearic acid, ceroxin gl, barolub fto, loxiol g 21, stearic acid, 12-hydroxy
7789
CHEBI:85208
12-Hydroxyoctadecansäure
CCCCCCC(CCCCCCCCCCC(=O)O)O
12-Hydroxystearic acid is used in cosmetics, wax blends, heavy duty greases, polishes, inks and hot melt adhesives, as a lubricant for natural and synthetic rubbers and as a source for industrial oleo chemicals. It is also used as an intermediate in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 12-Hydroxystearic acid
Schmelzpunkt 72°C to 76°C
Farbe Weiß
Strukturformel CH3(CH2)5CH(OH)(CH2)10CO2H
Menge 1 g
Beilstein 1726730
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,alcohol and chloroform. Insoluble in water.
Formelmasse 300.48
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallin