Learn More
Thermo Scientific™ StepSaver™ 65V13 Vertikalrotor
Beschleunigen Sie die Verarbeitung und minimieren Sie Probenverlust mit dem Thermo Scientific™ StepSaver™ 65V13 Vertikalrotor aus Titan.
Marke: Thermo Scientific™ 79243
Beschreibung
Beschleunigen Sie die Verarbeitung und minimieren Sie Probenverlust mit dem Thermo Scientific™ StepSaver™ 65 V 13-Vertikalrotor aus Titan.
- Vertikaler Titan-Rotor
- Fassungsvermögen: Erhältlich mit 13,5 ml, 6 ml und 13,5 ml Quick-Seal
- Max. Drehzahl/RZB: 65.000 U/min/400.671 x g (13,5 ml) 393.120 x g (6 ml)
- K-Faktor: 12,9 (13,5 ml), 10,3 (6 ml)
- Winkel: 0°
Spezifikation
StepSaver 65V13 vertikaler Titan-Rotor | |
Vertikalrotor | |
400,671 x G | |
84,9 mm | |
12,9 | |
16 mm | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen | |
361,972 x G |
Titan | |
8 x 13,5 ml | |
65.000 U/min | |
68,5 mm | |
93 mm | |
21,4 lb. (9,7 kg) | |
0 ° | |
323,274 x G |