Learn More
Asecos™ Wandmontierbare Absauganlage, ohne Luftüberwachung
Zur Verwendung mit hohen Schränken, ohne Abluft-/Absaugluftüberwachung.
Marke: Asecos™ 17178
Weitere Details : Netto-Gewicht : 12.00000kg
Beschreibung
- Vermeidet komplexe Wanddurchbrüche und teure Extraktionsleitungen
- Zur Verwendung mit einer Reihe von Asecos-Kammern
- Ohne Abluftüberwachung – die grüne LED erlischt bei Stromausfall
- Enthält Installationskonsolen, flexiblen Schlauch, Schlauchschellen und Installationsmaterial
Spezifikation
Lagerschränke | |
Installationsmaterialien | |
Extraktionseinheit | |
Belüftung |