Learn More
Shamrock™ 12 m Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung
Dieses selbstklebende Etikettenklebeband bietet eine universelle Beschriftungsmöglichkeit mit Kugelschreibern, Bleistiften und Filzstiften zur einfachen Identifizierung.
Marke: Shamrock™ ST-12-26
Beschreibung
- Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
- Temperaturbereich von −20 ° bis +121 °C
- Kann in Autoklaven, Tiefkühlgeräten, Kühlschränken und Öfen verwendet werden
- Vier Breiten erhältlich – 13 mm, 25 mm, 38 mm,50 mm
- Erhältlich in 12-m-Rollen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Einfache Identifikation, Beschriftung | |
12 m |
Schwarz | |
-20 bis 121 ° °C | |
13 mm |