Learn More
13-Ethyl-3-ethynyl-18,19-dinor-17Alpha-pregna-3,5-dien-20-yn-17-ol(Levo Norgestrel Impurity), TRC
Artikelnummer. 30369193
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30369193 2.5 mg
30380398 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30369193 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9178802.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1337972-89-0
Summenformel C23 H28 O
Molekulargewicht (g/mol) 320.47
Synonym 18,19-Dinorpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol, 13-ethyl-3-ethynyl-, (17α)-, Levonorgestrel Imp. C (EP)
IUPAC-Name (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-3,17-diethynyl-2,7,8,9,10,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ol
SMILES CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C=C(CC[C@H]34)C#C)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 13-Ethyl-3-ethynyl-18,19-dinor-17a-pregna-3,5-dien-20-yn-17-
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H28O/c1-4-16-7-9-18-17(15-16)8-10-20-19(18)11-13-22(5-2)21(20)12-14-23(22,24)6-3/h1,3,8,15,18-21,24H,5,7,9-14H2,2H3/t18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Formelmasse 320.214