Learn More
Fisherbrand™ Burner teclu safety cut out 13mm
Lieferung mit Zündsicherung, welche die Gaszufuhr zum Brenner innerhalb von ca. 20 Sekunden nach dem Löschen der Flamme abschaltet.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12872144
  • 103.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sicherheitsfunktionen alle im Brenner enthalten
  • Zur Verwendung mit Erdgas/Methan oder Butan/Propan
  • Öffnung 13 mm Durchmesser
  • Mit Gasregulierungs-Nadelventil
  • Speziell konstruierte, integrierte konische Mischkammer, die den Brenner eine sehr heiße Flamme abgeben lässt
  • Geeignet für Glasarbeiten und Löten
  • Die Gas- und Luftmischung wird durch Einstellen des Rändelrads unter dem Röhrchen geregelt
Spezifikation
Spezifikation
Teclu-Sicherheitsbrenner
Erdgas, Methan
Glasarbeiten und Löten
Je 1
T-Tine-Anschluss
13 mm
150 mm