Learn More
Sartorius™ Membranfilter aus Cellulosenitrat mit Gitter, N D=47mm, grau/weiß, (VE=100 Stck.)
Ideale Membranfilter für Koloniezählung, Partikelprüfung und Mikroskopie. Sartorius™ Cellulose Nitrat (CN) Membranfilter bieten eine effektive Retention, hohe Flussraten und optimales Koloniewachstum.
Marke:  Sartorius™ 13004--47------N
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Artikelnummer. 10630183
  • 125.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Kariert
  • Nicht steril
  • Hydrophil
  • Cellulosenitrat (CN; mit Zellulose gemischtes Wasser)
  • Markt:
    • Umwelt-/Wasseruntersuchungen
    • Nahrungsmittel und Getränke
  • Applikation:
    • Mikrobielle Zählung
Spezifikation
Spezifikation
Grau/Weiß
Cellulosenitrat
0,8 μm
Für die Kolonienzählung, Partikelprüfung und Mikroskopie
Membranfilter
Membranfilter
Cellulosenitrat
Nicht steril
100 Packung
47 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • X100 MEMBRANE NC G/W 0,8µ 47MM D=47mm, grau/weiß, (VE=100 Stck.)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose