Learn More
Ratiolab™ 133 x 133 Rastereinsätze für Cryo-Boxen
Ein Zubehör für den sicheren Transport und die sichere Lagerung von Produkten unter Gefrierbedingungen.
18.80 € - 29.55 €
Spezifikation
Menge | 10/Pkg |
---|---|
Produkttyp | Gittereinsatz für Kryo-Box |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tiefkühltransport/Lagerung |
Lagerungsbedingungen | Temperaturbeständig bis −80 °C |
Breite (metrisch) | 133 mm |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12335923
|
Ratiolab™
5120217 |
65 mm |
29.55 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13417477
|
Ratiolab™
5120127 |
65 mm |
24.50 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13227499
|
Ratiolab™
5120136 |
40 mm |
19.30 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10397804
|
Ratiolab™
5120176 |
40 mm |
18.80 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10648083
|
Ratiolab™
5120184 |
30 mm |
20.85 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ultra-niedrigtemperaturbeständige Kartonkonstruktion
- Für die Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis −80 °C
- Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
10/Pkg | |
Tiefkühltransport/Lagerung | |
133 mm |
Gittereinsatz für Kryo-Box | |
Temperaturbeständig bis −80 °C | |
133 mm |