Learn More
Ratiolab™ 133 x 133 Rastereinsätze für Cryo-Boxen
Ein Zubehör für den sicheren Transport und die sichere Lagerung von Produkten unter Gefrierbedingungen.
Marke: Ratiolab™ 5120127
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Ultra-niedrigtemperaturbeständige Kartonkonstruktion
- Für die Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis −80 °C
- Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
10/Packung | |
Gittereinsatz für Kryoboxen | |
Temperaturbeständig bis zu −80°C | |
133 mm | |
5 x 5 |
Pappe | |
Tiefkühltransport/Lagerung | |
65 mm | |
133 mm |