Learn More
Asecos™ Wandmontierbare Extraktionseinheit mit Luftüberwachung
Für die sichere und zugelassene technische Belüftung von Sicherheitsschränken für bis zu 120-fachem Luftwechsel.
Marke: Asecos™ 18568
Weitere Details : Netto-Gewicht : 12.00000kg
Beschreibung
- Steckfertig, einfache und schnelle Installation
- Sichere Erfassung von austretenden Dämpfen und Gasen an dem Punkt, an dem sie freigesetzt oder erzeugt werden
- Sehr geräuscharm, ideal für die direkte Installation am Arbeitsplatz
- Mit Anschlusskabel, Netzkabel, Installationsmaterial
- Anschlussarmatur 75 NW
- Integrierter Drucklecksensor
- Die grüne LED erlischt bei einem Ausfall und die rote LED leuchtet
Spezifikation
Anschlusskabel, Netzkabel, Installationsmaterial | |
Belüftung, Luftüberwachung | |
400 mm | |
Sicherheitslagerschränke |
Absaugeinheit | |
200 mm | |
200 mm |