Learn More
Ratiolab™ Kryo-Boxen 136 x 136 mm aus Karton
Für die Lagerung und den Transport von Proben selbst bei sehr niedrigen Gefriertemperaturen.
Marke: Ratiolab™ 5142134
Weitere Details : Netto-Gewicht : 20.00000kg
Beschreibung
- Ultra-niedrigtemperaturbeständige Kartonkonstruktion
- Erhältlich mit einer wasserabweisenden Standardbeschichtung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
- Temperaturbeständig bis −80 °C
- Höchste Flexibilität, Boxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28.5 mm kombiniert werden.
- Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Boxen für größere Gefäße genutzt werden.
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Spezifikation
Grün | |
Quadratisch | |
Tiefkühllagerung/Transport | |
Wasserdichte Kunststoffbeschichtung | |
10/Packung | |
136 x 136 mm | |
136 mm | |
20 kg |
Pappe | |
Kryobox | |
Röhrchen mit 6 mm bis 28,5 mm Durchmesser | |
-80 °C | |
Bis zu −80°C | |
136 mm | |
130 mm |