Learn More
Sartorius™ X1000 MBN CN W/G.45μ 47MM W/AB ST
Marke: Sartorius™ 13906--47----APR
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Weiß | |
Celluloseacetat | |
0,45 μm | |
Grün | |
1,4 mm | |
47 mm |
Membranfilter aus Cellulosenitrat | |
Cellulosenitrat | |
Steril | |
Gehäuse 1000Pack | |
Membranfilter | |
47 mm |