Learn More
(13Alpha,14Alpha)-14,19-Dihydro-12,13-[methylenebis(oxy)]-20-norcrotalanan-11,15-dione, TRC
Artikelnummer. 30388504
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30388504 500 mg
30377555 1 g
30386324 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30388504 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD449643500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121719-98-0
Summenformel C17H23NO6
Molekulargewicht (g/mol) 337.37
Synonym 7H-[1,3]Dioxolo[8,9][1,6]dioxacycloundecino[2,3,4-gh]pyrrolizine, 20-norcrotalanan-11,15-dione Derivative
SMILES C[C@H]1C(=O)O[C@@H]2CCN3CC=C(COC(=O)[C@]4(C)OCO[C@]14C)[C@H]23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (13alpha,14alpha)-14,19-Dihydro-12,13-[methylenebis(oxy)]-20-norcrotalanan-11,15-dione
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H23NO6/c1-10-14(19)24-12-5-7-18-6-4-11(13(12)18)8-21-15(20)17(3)16(10,2)22-9-23-17/h4,10,12-13H,5-9H2,1-3H3/t10-,12+,13+,16+,17-/m0/s1
Formelmasse 337.1525