Learn More
Thermo Scientific™ 13-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
Artikelnummer. 12410198
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Naturfarben
Schwarz
Schwarz, Blau, Weiß
Schwarz, Elfenbein, Rot
Schwarz, Klar, Rot
Schwarz, Rot, Weiß
Schwarz, Weiß, Rot
Weiß
Weiß, Blau, Weiß
Weiß, Rot, Weiß
Septum:
Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon
Elfenbeinfarbenes PTFE/rotes Gummi
Integral geformt
Keine
Keine (kein Loch)
Naturkautschuk/PTFE
PTFE
PTFE/PE-Schaumstoffeinlage
PTFE/Silikon
PTFE/Silikon, vorgeschlitzt
PTFE/Silikon/PTFE
Rotes PTFE/weißes Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon, weich
Silikon/PTFE
Material:
Harnstoff
Phenolharz
Phenolharz, Silikon, Phenolharz
Polypropylen
Polypropylen, Gummi, Polypropylen
Polypropylen, Naturkautschuk, Polypropylen
Polypropylen, Polyethylen
Polypropylen, Silikon, Polypropylen
Urethan
Produkttyp:
Schraube
Schraubkappe, oben offen
Schraubverschluss
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Septum Material Produkttyp unitSize
12410198 Schwarz, Rot, Weiß PTFE/Silikon/PTFE Polypropylen, Silikon, Polypropylen Schraubkappe, oben offen 100 Stück
12410188 Schwarz Keine Polypropylen Schraubkappe, oben offen 100 Stück
12430188 Weiß Keine Polypropylen Schraubkappe, oben offen 100 Stück
12400228 Schwarz Keine Phenolharz Schraubkappe, oben offen 1000 Stück
12410228 Schwarz, Rot, Weiß Rotes PTFE/weißes Silikon Phenolharz, Silikon, Phenolharz Schraubkappe, oben offen 100 Stück
12420228 Schwarz, Rot, Weiß Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon Polypropylen, Silikon, Polypropylen Schraubkappe, oben offen 100 Stück
12075540 Schwarz, Elfenbein, Rot Elfenbeinfarbenes PTFE/rotes Gummi Polypropylen, Naturkautschuk, Polypropylen Schraubkappe, oben offen 100 Stück
10476854 Weiß, Rot, Weiß Rotes PTFE/weißes Silikon, weich Polypropylen, Silikon, Polypropylen Schraubkappe, oben offen 100 Stück
12470208 Schwarz, Blau, Weiß PTFE/Silikon, vorgeschlitzt Polypropylen, Silikon, Polypropylen Schraubkappe, oben offen -
10497234 Weiß, Blau, Weiß PTFE/Silikon, vorgeschlitzt Polypropylen, Silikon, Polypropylen Schraubkappe, oben offen 100 Stück
10027684 Schwarz, Rot, Weiß Rotes PTFE/weißes Silikon Polypropylen, Silikon, Polypropylen Schraubkappe, oben offen 100 Stück
12460228 Weiß, Rot, Weiß Rotes PTFE/weißes Silikon Polypropylen, Silikon, Polypropylen Schraubkappe, oben offen 100 Stück
12490208 Naturfarben Integral geformt Polypropylen, Polyethylen Schraube 100 Stück
11538250 Weiß PTFE/PE-Schaumstoffeinlage Urethan Schraube -
11593690 Schwarz Keine Polypropylen Schraubverschluss 500 Stück
11573710 Schwarz Keine (kein Loch) Polypropylen Schraube 500 Stück
11503710 Gelb Keine Polypropylen Schraubkappe, oben offen 500 Stück
10295712 Schwarz, Weiß, Rot Silikon/PTFE Polypropylen, Silikon, Polypropylen Schraubkappe, oben offen 500 Stück
10514673 Weiß PTFE Harnstoff Schraube 100 Stück
11553710 Schwarz, Klar, Rot Naturkautschuk/PTFE Polypropylen, Gummi, Polypropylen Schraube 500 Stück
11563710 Schwarz, Rot, Weiß PTFE/Silikon Polypropylen, Silikon, Polypropylen Schraube 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 12410198 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. C401540A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
13-mm-Gewindekappen sind mit einem 13-425-Gewinde ausgestattet. Erhältlich in einem Sortiment an Ausführungen; vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren Kontaminationen.
Thermo Scientific™ Die 13-mm-Schraubgewindekappen verfügen über ein 13-425-Gewinde und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um Ihren Anforderungen an HPLC-, GC- oder IC-Anwendungen gerecht zu werden. Praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Wählen Sie aus Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , Und Thermo Scientific™ Chromacol™ Marken.
Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe (Dichtung) Rot/Weiß
Beschreibung PP, schwarz, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE
Farbe Schwarz, Rot, Weiß
Material Polypropylen, Silikon, Polypropylen
Septum PTFE/Silikon/PTFE
Menge 100
Dicke (metrisch) 1,25 mm
Verschlussgröße 13 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 13-425 Fläschchen mit Schraubgewinde
Produkttyp Schraubkappe, oben offen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.