Learn More
Fisherbrand™ 13 mm Fläschchen-Kit, 13-425 Schraubgewinde, Braunglas, 4 ml, PP-Schraubverschluss, Naturkautschuk/PTFE-Septum
Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.66000kg
Beschreibung
- ND13
- 13-425
- Glas
- Bernsteinfarbig
- 4ml
- Schraubverschluss
- Mittelloch
- Polypropylen
- Nat.Gummi/TEF
- 1.3 mm Dicke
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Schwarz | |
Bernsteinfarbig | |
5 ml | |
Polypropylen | |
45 mm | |
Nein |
Naturkautschuk/TEF | |
14.7 mm | |
100 | |
Schraubverschluss | |
13-425 |