Learn More
14-3-3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | 14-3-3 |
---|---|
Konzentration | 0.31 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16893164
|
Proteintech
14503-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16883164
|
Proteintech
14503-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This antibody was raised against full-length 14-3-3 theta.
This gene product belongs to the 14-3-3 family of proteins which mediate signal transduction by binding to phosphoserine-containing proteins. This highly conserved protein family is found in both plants and mammals, and this protein is 99% identical to the mouse and rat orthologs. This gene is upregulated in patients with amyotrophic lateral sclerosis. It contains in its 5′ UTR a 6 bp tandem repeat sequence which is polymorphic, however, there is no correlation between the repeat number and the disease.Spezifikation
14-3-3 | |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P27348, P68254, P68255 | |
10971, 22630, 25577 | |
14-3-3 Fusion Protein Ag5959 | |
Primary | |
-20°C | |
YWHAQ |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
14 3 3, 14 3 3 protein T cell, 14 3 3 protein tau, 14 3 3 protein theta, 1C5, HS1, Protein HS1, YWHAQ | |
Ywhaq | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |