Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklavierbeutel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17737957 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 9,5 in.
2 x 12 in.
10 x 62 in.
12 x 12 in.
12 x 32 in.
12 x 40 in.
12 x 46 in.
15 x 10 in.
16 x 12 in.
18 x 12 in.
18 x 14 in.
20 x 20 in.
24 x 16 in.
24 x 20 in.
24 x 24 in.
24 x 62 in.
69 x 30,5 cm
30 x 10 in.
30 x 18 in.
30 x 20 in.
30 x 36 in.
36 x 24 in.
36 x 36 in.
36 x 60 in.
40 x 20 in.
42 x 24 in.
42 x 42 in.
48 x 12 in.
48 x 28 in.
48 x 36 in.
48 x 48 in.
50 x 54 in.
Packungsgröße:
100 Stück
125 Stück
250 Stück
500 Stück
Kapazität (angloamerikanisch):
102 oz.
132 oz.
135 oz.
176 oz.
198 oz.
234 oz.
270 oz.
360 oz.
380 oz.
456 oz.
510 oz.
528 oz.
552 oz.
570 oz.
760 oz.
828 oz.
966 oz.
1.104 oz.
1.260 oz.
1.680 oz.
2.256 oz.
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize Kapazität (angloamerikanisch)
17737957 10 x 62 in. 250 Stück -
17737937 12 x 9,5 in. 250 Stück 102 oz.
17777937 15 x 10 in. 250 Stück 135 oz.
17777947 30 x 10 in. 250 Stück 270 oz.
17777957 12 x 12 in. 250 Stück 132 oz.
17727967 16 x 12 in. 250 Stück 176 oz.
17767967 18 x 12 in. 250 Stück 198 oz.
17727997 48 x 12 in. 250 Stück 528 oz.
17777997 18 x 14 in. 250 Stück 234 oz.
17758027 24 x 16 in. 250 Stück 360 oz.
17778047 30 x 18 in. 250 Stück 510 oz.
17738067 20 x 20 in. 250 Stück 380 oz.
17768067 24 x 20 in. 250 Stück 456 oz.
17798067 30 x 20 in. 250 Stück 570 oz.
17768077 40 x 20 in. 250 Stück 760 oz.
17768087 24 x 24 in. 250 Stück 552 oz.
17718097 36 x 24 in. 250 Stück 828 oz.
17768097 42 x 24 in. 250 Stück 966 oz.
17778097 48 x 28 in. 250 Stück 1.104 oz.
17758137 36 x 36 in. 250 Stück 1.260 oz.
17728147 48 x 36 in. 125 Stück 1.680 oz.
17788167 48 x 48 in. 125 Stück 2.256 oz.
17707987 12 x 32 in. 250 Stück -
17767987 12 x 40 in. 250 Stück -
17758147 36 x 60 in. 125 Stück -
17747877 2 x 12 in. 500 Stück -
17718127 30 x 36 in. 250 Stück -
17718107 24 x 62 in. 250 Stück -
17707997 12 x 46 in. 250 Stück -
17718167 42 x 42 in. 125 Stück -
17758177 50 x 54 in. 100 Stück -
17757977 69 x 30,5 cm 250 Stück -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Artikelnummer. 17737957 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. BGT2A1062
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die Dampfsterilisation großer oder ungewöhnlich geformter Austauschteile von pharmazeutischen Geräten. Diese Beutel können mit Heißversiegelung verschlossen werden.
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Entwickelt für die Dampfsterilisation großer oder ungewöhnlich geformter pharmazeutischer Geräte
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Macht Schneiden von Material oder Entfernen von partikelerzeugenden Autoklavierbändern unnötig
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
Spezifikation
Beschreibung 1422 A Tyvek™
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung (COC)
Verschlusstyp Heißversiegelung
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Material HDPE
Menge 250/Packung
Abmessungen (L x B) 10 x 62 in.