Learn More
CSNK2B Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30235797 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30235797 150 μL 150 Mikroliter
30234114 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30235797 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 678661IG150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The CSNK2B antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CSNK2B. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The CSNK2B antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen CSNK2B
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Klon 1B5A6
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole CK2B; CK2N; CSK2B; G5A; MGC138222; MGC138224
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Protein G purification
Menge 150 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1460
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Pig
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 27 kDa
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1