Learn More
asecos™ Typ 90 Kombi-Sicherheitsschrank K-UB-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig
Marke:  asecos™ 3037700130378
Weitere Details : Netto-Gewicht : 204.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15184599
  • 2715.19 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Anwenderfreundlich und sicher: Tür und Schubfach bleiben in jeder Position offen, Schrankinneres vollständig einsehbar – Zugang zu allen Behältern, Flügeltüren mit 93°-Öffnungswinkel
  • Sicher: Schubfach mit Erdungsdraht, einschließlich Klemme (Standard); dichtgeschweißte Auffangwanne; im Brandfall selbstschließende Schubfächern
  • Kein unbefugter Zugang: Tür und Schubfach abschließbar mit Zylinderschloss und Sperrzustandsanzeige (rot/grün)
  • Mobil: Rollen mit Sockelblende (optional erhältlich) für das einfache Verschieben des Schrankes
  • Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss DN 50) an ein technisches Abluftsystem; Absaugung aus beiden Fächern über denselben Belüftungsanschluss
  • Zertifikate
    • Feuerbeständig bis 90 Minuten
    • Typentest gemäß EN 14470-1
    • EN 16121/16122
    • CE-konform
Spezifikation
Spezifikation
502 mm
Kombi-Sicherheitslagerschränke
770 mm
Pulverbeschichteter Stahl
1402 mm
190,50 kg
Hellgrau
502 mm
Flügel
1
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, CE-konform
1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 1 Ausziehboden (Platte mit Melaminharzbeschichtung/PP)
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven und entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
380 mm
Stahl
502 x 1402 x 601 mm
Links: 380 x 770 x 502 mm, rechts: 468 x 440 x 562 mm
Herausziehen
601 mm
K90.060.140.050.UB.3T
3