Learn More
SymLine™ Tisch- und Wandhalterungen
Die Abfülleinheiten werden platzsparend in Ihrem Arbeitsbereich montiert. Erhältlich als spezieller HPLC-Anschluss, zum direkten Anschluss an Ihre Abfallrohre.
Marke: SymLine™ 106412
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Spezifikation
Tischanbringung | |
6 x UNF 1/4 in., 1 x NPT 1/8 in. | |
Transfer von Flüssigkeiten in angeschlossene Abfallsysteme |
HDPE | |
Mount with Fittings for Capillary dia. 2.3/3.2 mm and 1 x NPT 1/8 in. Connection on Top, Tube Connector for (ID) dia. 6.4 to 9 mm, Pad dia. 53 mm, Connection to Pipe (OD) 32 mm | |
Kombinierbar mit 3x- und 4x-Kollektor, SafetyWasteCap, Sicherheitstrichter und Schlauchsystem |