Learn More
BUCHI R-100-System
Entry level Rotavapor™ to meet the essential needs in evaporation and BUCHI’s high quality standards.
Marke: BUCHI 11100V1101
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
- Rotationsverdampfer R-100
- Rotavapor™ der Einstiegsklasse
- Erfüllt die wesentlichen Anforderungen an Verdampfung und die hohen BUCHI-Qualitätsstandards.
Spezifikation
Sicherheitsbeschichtung | |
5000 mL | |
Raumtemperatur bis 95 °C | |
Vertikal |
220/240 V | |
280 U/min | |
Kein Umlaufkühler | |
SJ 29/32 |