Learn More
Corning™ 1536-Well-Mikrotiterplatte mit rundem Boden, schwarz/durchsichtig, äußerst niedrige Anhaftung, sphäroidische Mikrotiterplatte mit Deckel, steril
Alle ansehen Corning ProdukteBeschreibung
- 1536-Well-Format ermöglicht einen hohen Durchsatz der 3D-Zellkultur
- Optisch klarer, runder Boden, mit schwarzem, undurchsichtigem Mikrotiterplatten-Gehäuse
- Angehängt durch kovalente Bindung der Ultra-Low-Attachment-Oberfläche zur Verringerung der Zelladhäsion an der Well-Oberfläche
- Neuartige Well-Geometrie unterstützt die Erzeugung einheitlicher, einzelner Sphäroide über alle Wells hinweg, was eine automatisierte Visualisierung ermöglicht.
- Durch die einzigartige Konzeption wird jedes Well geschützt, um Well-zu-Well-Crosstalk zu minimieren.
- Sie können Sphäroide in derselben Mikrotiterplatte kultivieren und testen, ohne dass ein Transfer auf eine neue Mikrotiterplatte erforderlich ist.
- Kompatibel mit dem GNF-Ultrahoch-Durchsatz-System
Spezifikation
Spezifikation
| Deckel | Mit Deckel |
| Farbe | Schwarz, Klar durchsichtiger Boden |
| Volumen (metrisch) Well | 14 mL |
| Anzahl Wells | 1536 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 5 bis 10 μl |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Extrem geringe Bindung |
| Wellform | Runder Boden (U-Well) |
| Wellfarbe | Klar |