Learn More
Greiner Bio-One Hi-Base 1.536-Well Mikrotiterplatte mit flachem Boden und nicht bindender Oberfläche
Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei.
4404.30 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 32 x 48 |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Bindungsart | Nicht bindend |
Material | Polystyrol |
Beschreibung
- HiBase
- Robuster, flacher Boden
- Abgerundete quadratische Well-Ausführung
- Alphanumerische Well-Kodierung
- Proteinabweisende, nicht bindende Behandlung
- Steril
Serviceplan
Nein
Spezifikation
Standard | |
Nicht autoklavierbar | |
Polystyrol | |
Nicht steril | |
6 bis 12 μl | |
Ja | |
60 | |
Ja |
32 x 48 | |
Nicht bindend | |
1536 | |
Proteinabweisend | |
Abgerundet quadratisch | |
1500 x g (Ausschwingrotor) | |
15 | |
-20 °C bis +60 °C |