Learn More
Greiner Bio-One 384-Well-HiBase-Mikrotiterplatte aus Polystyrol mit nicht-bindendem flachem Boden
Beschreibung
- HiBase
- Robuster, flacher Boden
- Abgerundete quadratische Well-Ausführung
- Alphanumerische Well-Kodierung
- Proteinabweisende, nicht bindende Behandlung
- Steril
Serviceplan
Nein
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 32 x 48 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Bindungsart | Nicht bindend |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 1536 |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Proteinabweisend |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 6 bis 12 μl |
| Mehr anzeigen |