Learn More
asecos™ SL-CLASSIC Schrank für Säuren und Basen
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven, nicht-entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3061300130614
Weitere Details : Netto-Gewicht : 215.00000kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Schrankgehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech; außerhalb des Lagerraums montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
- Zwei in einem: zwei hermetisch getrennte Staufächer ermöglichen die isolierte Lagerung von Säuren und Basen in einem Schrank.
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte metallfreie Luftkanäle, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem mit nur einem Lufteinlass
- Zertifikate
- Typentest gemäß EN 14727
- EN 16121/16122
- GS-zertifiziert
Spezifikation
914 mm | |
4 Ausziehböden (Platte mit Melaminharzbeschichtung/PP) | |
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven, nicht-entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
570 mm | |
Spanholz | |
603 x 597 x 1965 mm | |
Oben: 570 x 485 x 914 mm, unten: 570 x 485 x 833 mm | |
Ausziehbar | |
1965 mm | |
SL.196.060.MH.R | |
2 |
SL-CLASSIC Schrank für Säuren und Basen | |
Schrank für Säuren und Alkalien | |
485 mm | |
melaminharz-beschichtet | |
597 mm | |
166,60 kg | |
Hellgrau | |
603 mm | |
Flügel, Scharniere rechts | |
4 | |
konform mit DIN EN16121/16122, GS-zertifiziert |