Learn More
J.T. Baker™ BAKER spe-12G Column Processor, Glasdesign
Bietet die Flexibilität der Verarbeitung von bis zu 12 SPE-Geräten unterschiedlicher Höhen, Durchmessern oder Formaten gleichzeitig. J.T. Baker™ BAKER spe-12G Column Processor, Glasdesign ist ein komplettes12-Anschlusssystem, das komplett mit einem Glasvakuumbecken und Probenentnahmegestell geliefert wird.
Marke: J.T. Baker™ 6998-00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.90000kg
Beschreibung
Das Design des BAKER spe-12G Säulenprozessors, Glass Design, ist branchenweit bekannt und unterstützt alle Geräte und Zubehörteile mit Luer-Anschlüssen (z. B. BAKERBOND spe, BAKERBOND Speedisk™ Säulen und BAKERBOND Speedisk™ Extraktionsscheiben).
Das J.T. Baker™ BAKER spe-12G ist ein System mit 12 Anschlüssen, das zur gleichzeitigen Verarbeitung von bis zu 12 SPE-Säulen geeignet ist. Der Prozessor wird komplett geliefert. Enthalten sind:
- Vakuumschale aus Glas
- Abdeckung mit Luer-Anschlüssen und Dichtung
- Absperrhähne zur individuellen Durchflussregelung
- Edelstahlnadeln
- Probennahmegestell aus Glas
- Höhenverstellbare Einlegeböden
- Vakuummeter/-regler
Spezifikation
Festphasenextraktion | |
SPE-Vakuumprozessor | |
1 pro Stück |
Extraktionssäulen und -scheiben mit Luer-Anschlüssen, darunter BACURBOND Spe, BACURBOND Speedisk Colu | |
Vakuumkammer aus Glas und Probennahmegestell, Deckel aus Polyamid, PTFE-Luer-Anschlüsse/Absperrhähne, Polyethylen-/Neoprendichtungen |