Learn More
Ansell™ Leichte G01R Handschuhe
Click to view available options
Size: 7.5
Beschreibung
- Leichtes Naturkautschuk
- Innen leicht geflockt für gutes Tragegefühl
- Reißfeste Rollkante für einfaches und schnelles Anziehen
- Manschette mit Rillen als Luftkanäle für hervorragende Belüftung und Schutz des Unterarms
- Hammerschlagprofil für sehr gute Nass- und Trockenhaftung
- Ideal für den Einsatz im Labor, für den kurzfristigen Kontakt mit Chemikalien, für leichte Wartungsarbeiten, für Lackier- und Aufpolierarbeiten, in der Druckindustrie, in der pharmazeutischen Industrie
Spezifikation
Farbe | Red |
Material | Latex |
Größe | 7.5 |
Menge | 12 pairs |
Länge (metrisch) | 325 mm |