Learn More
Double-sided 9084, tape width: 25 mm, length: 50 m, adhesive mass: acrylic
Marke:  3M A105060
Doppelseitiges Klebeband 9084, Breite: 25 mm, Länge: 50 m, Haftende Masse: Acryl, Min. Gebrauchs-tem
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.90000kg
Artikelnummer. 15636042
  • 13.98 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2024